Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-225
Código de producto. 10200155 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15m
30 m
60 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10200155
Marca: Thermo Scientific™ 260Y130P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas GC Thermo Scientific™ TRACE TR-225 ofrecen rendimiento fiable y reproducible.
Las columnas para GC TRACE TR-225 Thermo Scientific™ ofrecen rendimiento fiable y reproducible.
  • Fase de polaridad media, cianopropilfenil polisixolano al 50%
  • Sangrado bajo incluso a altas temperaturas
  • Máxima robustez para facilitar las separaciones difíciles
  • Fabricadas para minimizar el riesgo de daños producidos por los gases portadores contaminados
DB-225, HP-225, RTX-225, BP225
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Carbohidratos
  • Esteroles neutros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 230/250 °C
Diámetro (métrico) 0.25mm
Diámetro interior (métrico) 0.25 mm
Fase estacionaria Trace™ TR-225
Para utilizar con (aplicación) GC, GC for Carbohydrates, GC for Neutral Sterols
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15m
Polaridad Mid-Polar