Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1701
Código de producto. 10640236 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10640236 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10630236 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10039732 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10344963 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
11507771 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10467124 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
6 options
Código de producto. 10640236
Marca: Thermo Scientific™ 260Q154P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas para CG Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 son columnas de polaridad media con selectividad alternativa.
Las columnas para CG Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 son columnas de polaridad media con selectividad alternativa.
  • Fase de polaridad media, polisiloxano de cianopropilfenilo al 14%
  • Sangrado bajo incluso a una temperatura de funcionamiento alta
  • Excelente punto de partida para el desarrollo de métodos
  • Apto para una gran variedad de aplicaciones
  • Similares a DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
  • Pesticidas
  • PCB
  • PAH
  • Ácidos orgánicos
  • Fármacos
  • Esteroides
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 280/300 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-1701
Tipo USP G46
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas, PCB, PAH y ácidos orgánicos, GC/MS para medicamentos y esteroides, GC/MS para EPA 608, 8081
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm