Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1701
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas para CG Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 son columnas de polaridad media con selectividad alternativa.
- Fase de polaridad media, polisiloxano de cianopropilfenilo al 14%
- Sangrado bajo incluso a una temperatura de funcionamiento alta
- Excelente punto de partida para el desarrollo de métodos
- Apto para una gran variedad de aplicaciones
- Similares a DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
- Pesticidas
- PCB
- PAH
- Ácidos orgánicos
- Fármacos
- Esteroides
- EPA 608, 8081
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280/300 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-1701 |
| Tipo USP | G46 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para pesticidas, PCB, PAH y ácidos orgánicos, GC/MS para medicamentos y esteroides, GC/MS para EPA 608, 8081 |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Mostrar más |