Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice la columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 para el desarrollo de métodos y para el análisis medioambiental y de compuestos clorados y nitroaromáticos. Estas columnas para cromatografía de gases de polisiloxano dimetil al 100 % de fase no polar tienen una temperatura de funcionamiento alta.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | TR-1 |
| Grosor de película | 1,5 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.