Learn More
Metales traza 1 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Código de producto. p-219998 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
15608345 125 mL 125 ml
15698335 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15608345
Marca: SPEX Certiprep WP15
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Al500 μg/ml
V250 μg/ml
As100 μg/ml
Be100 μg/ml
Co100 μg/ml
Cr100 μg/ml
Cu100 μg/ml
Fe100 μg/ml
Mn100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Pb100 μg/ml
Zn100 μg/ml
Cd25 μg/ml
Se25 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trace Metals I
Nombre de nota Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5% HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Cantidad 125 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Mostrar más Mostrar menos
Product intended for laboratory use only