Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para análisis de dioxina y PCB
Analice dioxinas y PCB con GC-MS de alta resolución para lograr un rendimiento y una reproducibilidad insuperables.
Marca:  Thermo Scientific™ 26AJ148P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10085834
  • 1203.57€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 20-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Analice dioxinas y bifenilos policlorados (PCB) con las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ a medida para el análisis de dioxinas y PCB y logre una reproducibilidad y un rendimiento insuperables. Optimizadas para satisfacer los requisitos de los métodos GC-MS de alta resolución, estas columnas proporcionan un rendimiento óptimo con una estabilidad excepcional y un sangrado muy bajo. Estas columnas de baja polaridad ofrecen una cobertura amplia de los 17 congéneres de mayor importancia toxicológica (congéneres sustituidos de 2,3,7,8-cloruro).
Columnas diseñadas específicamente para dioxinas y PCB:
  • TRACE TR-dioxin 5MS: análisis de dioxinas y furanos
  • TRACE TR-PCB 8MS: análisis de PCB de alta resolución para GC-MS
  • Calidad y reproducibilidad excelentes
  • Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
360/370 °C
0,25 mm
Trace™ TR-PCB 8 MS
GC/MS para análisis de dioxinas (PCDD), GC/MS para análisis de furano (PCDF), GC/MS para análisis de congéneres de PCB
50 m
0,25 mm
TRACE
G27, G36
0,25 μm
50 m x 0,25 mm x 0,25 µm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para análisis de dioxina y PCB > 50m x 0,25mm x 0,25 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.