missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRABD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15575322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15575322 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15575322

Marca: Invitrogen™ PA542217

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: LCFLSDPISK DDVERCKQKD LLEQMMAEMI GEFPDLHRTI VSERDVYLTY Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%.

The function of TRABD remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRABD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TRABD
N.º de referencia del gen Q9H4I3
Alias de gen 5730502D15Rik; AL023039; fb66c10; hypothetical protein LOC322581; hypothetical protein PP2447; LP6054; PP2447; Protein TTG2; RGD1310875; TraB domain containing; traB domain-containing protein; TRABD; TTG2; wu:fb66c10; wu:fi04e11; zgc:66436
Símbolos de los genes TRABD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human TRABD.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80305
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.