missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRA-1-85/CD147 Antibody (TRA-1-85), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB3195CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TRA-1-85/CD147 Monoclonal antibody specifically detects TRA-1-85/CD147 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunocytochemistry,CyTOF,Gene Knock-Out
Especificaciones
| TRA-1-85/CD147 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out | |
| TRA-1-85 | |
| PBS | |
| 2120Ep human embryonal carcinoma cell line | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido