Learn More
TRA-1-81 Antigen Mouse anti-Human, PE, Clone: TRA-1-81, BD
Mouse Monoclonal Antibody
67.45€ - 270.00€
Especificaciones
| Antígeno | TRA-1-81 Antigen |
|---|---|
| Clon | TRA-1-81 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15820569
|
BD Biosciences
560885 |
25 Tests |
67.45€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15839978
|
BD Biosciences
560161 |
100 Tests |
270.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The TRA-1-81 monoclonal antibody reacts with a pluripotent-stem-cell-specific epitope on a high-molecular-weight transmembrane glycoprotein. The TRA-1-81 antigen is an epitope on the same keratan sulfate core molecule, podocalyxin, as 4 other distinct antigens on tumor-derived cell lines, TRA-1-60, GCTM2, K4, and K21. The expression of TRA-1-81 antigen is stage-specific and can be used to characterize embryonic cells and monitor their differentiation. The antigen is found on teratocarcinoma (embryonal carcinoma or EC), embryonic inner cell mass (but not morula or trophoblast), and embryonic stem (ES) cells. As human EC and ES cells undergo differentiation, expression of TRA-1-81 antigen is lost.
Especificaciones
| TRA-1-81 Antigen | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Human | |
| Human Embryonal Carcinoma Cell Line | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| TRA-1-81 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cell Biology | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgM κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.