Learn More
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
Código de producto. 15422395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15422395 50 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15422395
Marca: Molecular Probes™ A24882
Kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 para obtención de imágenes de células vivas
Los kits Molecular Probes™ de obtención de imágenes en vivo de células madre pluripotentes humanas (PSC) son los únicos que ofrecen obtención de las mejores imágenes de PSC humanas vivas en una sola caja. Este kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 incluye un anticuerpo primario etiquetado de forma óptima junto con un medio de obtención de imágenes de fondo reducido (FluoroBrite™ DMEM) para la detección específica del marcador PSC TRA-1-60. Para la tinción celular fija de los marcadores PSC, recomendamos el kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes de 4 marcadores.
Con el kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 para obtención de imágenes de células vivas, puede:
  • Confirmar la expresión de un marcador clave de células madre pluripotentes utilizando un anticuerpo óptimo conjugado con colorante
  • Mantener la salud celular y maximizar la señal de fluorescencia con el medio de obtención de imágenes FluoroBrite™ DMEM
  • Realizar la tinción de muestras de células vivas con confianza utilizando reactivos probados libres de contaminantes comunes
    Confirmar la expresión de un marcador clave PSC
    Gracias al alto rendimiento de los colorantes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite la detección fiable de células vivas del marcador de superficie PSC TRA-1-60. Se ha demostrado que este conjugado de anticuerpos muestra resultados de tinción superiores cuando se utiliza con el medio de obtención de imágenes FluoroBrite™ DMEM.
    Preservar la salud celular y maximizar la señal
    La tinción de células en el medio de obtención de imágenes FluoroBrite™ DMEM maximiza la salud celular y mejora la relación señal-ruido al obtener imágenes de fluorescencia de células vivas.
    Realizar la tinción de muestras de células vivas con confianza
    A diferencia de la mayoría de los demás anticuerpos conjugados, los reactivos suministrados en este kit están esterilizados mediante filtración de 0,2 μm filtrado estéril y se ha probado que están libres de contaminantes comunes.
    Lo que ofrece
    El kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 escala con facilidad para adaptarse a cualquier formato de placa de cultivo, platillo o portaobjetos e incluye reactivos suficientes para teñir 50 muestras con un volumen de tinción de 200 μl. También incluye:
  • 200 μl de Alexa Fluor™ 594 ratón antihumano TRA-1-60 (concentración 50X)
  • 500 ml de FluoroBrite™ DMEM
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Conjugado Alexa Fluor 594
    Cantidad 50 pruebas
    Contenido y almacenamiento
    • 200 μl de ratón TRA-1-60 de ratón antihumano Alexa Fluor™ 594 (0,25 mg/ml) (almacenar de 2 °C a 8 °C)
    • 500 ml de FluoroBrite™ DMEM
    • Almacenar de 2 °C a 8 °C, proteger de la luz
    Tipo de producto Kit de conjugado