Learn More
TR40 Concentrate
Código de producto. 10696645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
10696645 1 l cada uno
1 options
Código de producto. 10696645
Marca: Invitrogen K1031
Concentrado de TR40
El concentrado TR40 es el componente de tinte de supresión de la solución C en los kits de carga para CCF2-AM y CCF4-AM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) CCF2-AM y CCF4-AM
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 1 l