Learn More
TPTE2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16843665 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16843665 20 μL 20 microlitros
16833665 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16843665
Marca: Proteintech 251201AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TPIP is a member of a large class of membrane-associated phosphatases with substrate specificity for the 3-position phosphate of inositol phospholipids.[supplied by OMIM, Jul 2002]
Especificaciones
Antígeno TPTE2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TPTE2
N.º de referencia del gen Q6XPS3
Alias de gen Lipid phosphatase TPIP, TPIP, TPTE2
Símbolos de los genes TPTE2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TPTE2 Fusion Protein Ag19169
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93492
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG