Learn More
TPTE Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16840974 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16840974 150 μL 150 microlitros
16850974 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16840974
Marca: Proteintech 129821AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TPTE encodes a putative transmembrane tyrosine phosphatase that may be involved in signal transduction pathways of the endocrine or spermatogenetic function of the testis.
Especificaciones
Antígeno TPTE
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TPTE
N.º de referencia del gen P56180
Alias de gen Cancer/testis antigen 44, CT44, PTEN2, TPTE, Tumor antigen BJ HCC 5
Símbolos de los genes TPTE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TPTE Fusion Protein Ag3606
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7179
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG