missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPT1/TCTP Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30154007 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30154007

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP241206CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TPT1/TCTP Polyclonal antibody specifically detects TPT1/TCTP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TPT1/TCTP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FLJ27337, Fortilin, Histamine-releasing factor, p02, p23, TCTPHRFfortilin, translationally-controlled tumor protein, tumor protein, translationally-controlled 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human TPT1. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of TPT1. Amino Acid Squence: DYMKSIKGKLEEQRPERVK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7178
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.