Learn More
TPST1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16890104 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16890104 20 μL 20 microlitros
16880104 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16890104
Marca: Proteintech 124041AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The TPST1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TPST1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TPST1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TPST1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 233 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8460
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG