missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPSG1 Monoclonal Antibody (OTI2C3), TrueMAB™, OriGene
Descripción
TPSG1 Monoclonal antibody specifically detects TPSG1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TPSG1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2C3 |
| Concentración | 0.73 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | TPSG1 |
| N.º de referencia del gen | Q9NRR2 |
| Alias de gen | PRSS31; serine protease 31; TMT; TPSG1; Transmembrane tryptase; trpA; Tryptase gamma; Tryptase- gamma; tryptase gamma 1; Tryptase gamma heavy chain; tryptase gamma I; tryptase gamma II; Tryptase gamma light chain |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?