missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPPP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16843575 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16843575 20 μL 20 microlitros
16833575 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16843575 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 250401AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Tubulin family members are globular proteins important in the assembly of microtubules. Microtubules are structural components that play important roles in mitosis, cytokinesis and vesicle transport. TPPP (Tubulin polymerization-promoting protein), also known as p24 and p25, is a widely expressed 219 amino acid protein found in the perinuclear region of the cytoplasm. TPPP may form dimers and functions in polymerizing tubulin into double-walled tubules, polymorphic aggregates, or stabilized blocks. TPPP overexpression prevents formation of the mitotic spindle assembly and breakdown of the nuclear envelope. TPPP is phosphorylated by TPK II and is encoded by a gene that maps to human chromosome 5, which contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. May play a role in the polymerization of tubulin into microtubules, microtubule bundling and the stabilization of existing microtubules, thus maintaining the integrity of the microtubule network. May play a role in mitotic spindle assembly and nuclear envelope breakdown.

Especificaciones

Antígeno TPPP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TPPP
N.º de referencia del gen O94811, Q7TQD2
Alias de gen 25 kDa brain specific protein, p24, p25, p25 alpha, p25alpha, TPPP, TPPP/p25, TPPP1
Símbolos de los genes Tppp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TPPP Fusion Protein Ag19159
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11076, 72948
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.