Learn More
TPPII Mouse anti-Human, Clone: 5H6F11, Proteintech
Código de producto. 16877515 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16877515 20 μL 20 microlitros
16867515 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16877515
Marca: Proteintech 660171IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
This gene encodes a ubiquitously expressed transcription factor that controls cholesterol homeostasis by stimulating transcription of sterol-regulated genes. The encoded protein contains a basic helix-loop-helix-leucine zipper (bHLH-Zip) domain.
Especificaciones
Antígeno TPPII
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 5H6F11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TPP2
N.º de referencia del gen P29144
Alias de gen TPP 2, TPP2, TPPII, Tripeptidyl aminopeptidase, Tripeptidyl peptidase 2, tripeptidyl peptidase II
Símbolos de los genes TPP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TPPII Fusion Protein Ag5296
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7174
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b