Learn More
TPM4 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2E12D12, Proteintech
Código de producto. 16879765 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16879765 150 μL 150 microlitros
16889765 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16879765
Marca: Proteintech 672441IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The TPM4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TPM4. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The TPM4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TPM4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E12D12
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7171
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG1