missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TPI1 Monoclonal Antibody (P1111)

Código de producto. 15446493
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15446493 100 μL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15446493 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA518284

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, Neuro2A, C8D30, NIH-3T3, Raw264.7, C2C12, PC-12, Rat2. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Dog (100%), Chimpanzee (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes an enzyme, consisting of two identical proteins, which catalyzes the isomerization of glyceraldehydes 3-phosphate and dihydroxy-acetone phosphate in glycolysis and gluconeogenesis. Mutations in this gene are associated with triosephosphate isomerase deficiency. Pseudogenes have been identified on chromosomes 1, 4, 6 and 7. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TPI1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon P1111
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Tpi1
N.º de referencia del gen P17751, P48500, P60174
Alias de gen AI255506; epididymis secretory protein Li 49; HEL-S-49; Methylglyoxal synthase; MGC88108; TIM; Tpi; TPI1; Tpi-1; TPID; triosephosphate isomerase; triose-phosphate isomerase; triosephosphate isomerase 1; triose-phosphate isomerase TPI1; unnamed protein product; YD9609.05C; YDR050C
Símbolos de los genes Tpi1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 187 and 249 of Triosephosphate isomerase.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21991, 24849, 7167
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.