missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPI-1, MedChemExpress

Código de producto. p-200097051
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479596 50 mg 50 miligramos
16475767 5 mg 5 miligramos
16454336 100 mg 100 miligramos
16403038 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479596

Marca: Medchem Express HY100463

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TPI-1, also known as Tyrosine Phosphatase Inhibitor 1, is a SHP-1 inhibitor; inhibits recombinant SHP-1 with an IC50 of 40 nM.

TPI-1, also known as Tyrosine Phosphatase Inhibitor 1, is a SHP-1 inhibitor

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TPI-1
Forma física Powder
CAS 79756-69-7
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H6Cl2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (197.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=CC(C2=CC(C=CC2=O)=O)=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 253.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.08
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.