missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPEN, MedChemExpress

Código de producto. 16424256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424256 100 mg 100 miligramos
16479496 50 mg 50 miligramos
16420906 200 mg 200 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424256

Marca: Medchem Express HY100202

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TPEN (TPEDA) is a specific cell-permeable heavy metal chelator. TPEN has a higher affinity for Zn2+, but a lower affinity for Mg2+ and Ca2+. TPEN induces DNA damage and increases intracellular ROS production. TPEN also inhibits cell proliferation and induces apoptosis.

TPEN (TPEDA) is a specific cell-permeable heavy metal chelator. TPEN has a higher affinity for Zn2+, but a lower affinity for Mg2+ and Ca2+. TPEN induces DNA damage and increases intracellular ROS production. TPEN also inhibits cell proliferation and induces apoptosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TPEN
Forma física Solid
CAS 16858-02-9
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo TPEDA
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (47.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES N(CC1=NC=CC=C1)(CC2=NC=CC=C2)CCN(CC3=NC=CC=C3)CC4=NC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 424.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.