missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TP53INP2 Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162125
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30162125 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30162125

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP171704CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TP53INP2 Polyclonal antibody specifically detects TP53INP2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TP53INP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C20orf110, chromosome 20 open reading frame 110, diabetes and obesity regulated, dJ1181N3.1, DKFZp434B2411, DKFZp434O0827, DOR, FLJ21759, FLJ23500, p53-inducible protein U, PINHPIG-U, tumor protein p53 inducible nuclear protein 2, tumor protein p53-inducible nuclear protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A genomic peptide made to a C-terminal region of the human TP53INP2 protein (within residues 100-220). [Swiss-Prot Q8IXH6]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58476
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.