missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TP53(phospho S46) & TP53 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16131584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
16131584 1 Set 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16131584

Marca: Abnova DP0100.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Antibody Pair

This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the TP53 protein, and the other against the specific S46 phosphorylated site of TP53 for use in in situ Proximity Ligation Assay.

Especificaciones

Antígeno TP53
Aplicaciones In situ PLA
Conjugado Unconjugated
génica tumor protein p53
Alias de gen FLJ92943/LFS1/TRP53/p53
Símbolos de los genes TP53
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7157
Incluye Antibody pair set content: 1. Phospho-TP53 S46 mouse monoclonal antibody (20 ul) In 10 mM HEPES/KOH, 150 mM NaCl, pH 7.5 (50 % glycerol) 2. TP53 rabbit purified polyclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto Ab Pair
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.