missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tozasertib, MedChemExpress

Código de producto. 16454656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454656 100 mg 100 miligramos
16489845 250 mg 250 miligramos
16429956 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454656

Marca: Medchem Express HY10161

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tozasertib (VX 680; MK-0457) is an inhibitor of Aurora A/B/C kinases with Kis of 0.6, 18, 4.6 nM, respectively.

Tozasertib (VX 680

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tozasertib
Forma física Solid
CAS 639089-54-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28N8OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo VX 680 MK-0457
Información de solubilidad DMSO : ≥ 106.67 mg/mL (229.60 mM)
SMILES CC1=CC(NC2=NC(SC3=CC=C(C=C3)NC(C4CC4)=O)=NC(N5CCN(CC5)C)=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 464.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.59
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.