Learn More
Brady™ Etiquetas resistentes al lavado ToughWash™ identificables en detectores de metal para las impresoras M710 y BMP71
Código de producto. 17848924
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Dimensions (LxW):
75 ft x 1 in
75 ft x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
17848924 Amarillo 75 ft x 1 in cada uno
17898854 Blanco 75 ft x 1 in cada uno
17899224 Blanco 75 ft x 2 in cada uno
17899174 Amarillo 75 ft x 2 in cada uno
4 options
Código de producto. 17848924
Marca: Brady™ 173459
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas resistentes al lavado ToughWash™ identificables en detectores de metal con adhesivo acrílico (B-854) son etiquetas resistentes de impresión bajo demanda especialmente diseñadas para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas.
  • Las etiquetas resistentes al lavado ToughWash™ identificables en detectores de metal con adhesivo acrílico (B-854) son etiquetas resistentes de impresión bajo demanda especialmente diseñadas para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas.
  • Detectables por los detectores de metal disponibles comercialmente
  • La duradera construcción de las etiquetas resiste entornos de lavado a presión agresivos, y se ha probado a temperaturas de lavado de hasta 80°C (175°F), así como a presiones de hasta 1500 psi
  • Temperatura de servicio de -40°C a 110°C (de -40°F a 230°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R6000
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Metallic
Recubrimiento None
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Food and Beverage Process Labeling, General Identification, Safety Identification
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 75 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.009 in.
Grosor (métrico) 0.229 mm
Dimensions (LxW) 75 ft x 1 in
Longitud (imperial) 75 ft.
Longitud (métrico) 22.86 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number BM7C-1000-854-YL