Learn More
Brady™ Señal de seguridad de suelo antideslizante ToughStripe™
Código de producto. 11701705
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
Alarma de incendio
Almacenamiento de productos químicos
Cuidado con el escalón
Ducha de seguridad
Estación para lavar los ojos
Exit
Extintor de incendios
Gafas de seguridad necesarias
Gafas de seguridad obligatorias
Manguera antiincendios
Primeros auxilios
RIESGO BIOLÓGICO
Salida de emergencia
Área de casco duro
Área de protección auditiva
Área de protección ocular
Color:
Negro sobre Blanco
Negro sobre amarillo
Negro sobre naranja
Rojo
Verde, negro y blanco
Forma:
Rectangulares
Redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Color Forma unitSize
11701705 Ducha de seguridad Verde, negro y blanco Redondo cada uno
11791695 Primeros auxilios Verde, negro y blanco Redondo cada uno
11731705 Exit Negro sobre Blanco Redondo cada uno
11741705 Primeros auxilios Verde, negro y blanco Rectangulares cada uno
11771705 Manguera antiincendios Negro sobre Blanco Redondo cada uno
11751705 Extintor de incendios Rojo Redondo cada uno
11781705 Salida de emergencia Negro sobre Blanco Redondo cada uno
11761705 Alarma de incendio Negro sobre Blanco Redondo cada uno
11711715 Almacenamiento de productos químicos Negro sobre Blanco Rectangulares cada uno
11721715 Cuidado con el escalón Negro sobre amarillo Rectangulares cada uno
11756355 Área de protección auditiva Negro sobre amarillo Rectangulares cada uno
11766355 Área de protección ocular Negro sobre amarillo Rectangulares cada uno
11776355 Área de casco duro Negro sobre amarillo Rectangulares cada uno
11796355 RIESGO BIOLÓGICO Negro sobre naranja Rectangulares cada uno
11786355 Gafas de seguridad obligatorias Negro sobre amarillo Rectangulares cada uno
11706365 Estación para lavar los ojos Verde, negro y blanco Redondo cada uno
11736365 Gafas de seguridad necesarias Negro sobre amarillo Rectangulares cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 11701705 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 104487
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Carteles difíciles de olvidar hechos de cinta adhesiva duradera para marcar el suelo.
  • Revestido con un adhesivo de alto rendimiento
  • Tiene una apariencia brillante y muy visible para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados.
  • Área antideslizante evidente
  • Diseño con partes de material antideslizante que ayudan a evitar resbalones, tropiezos y caídas accidentales.
  • Fácil de quitar y aplicar
  • Hecho de poliéster
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Descripción ToughStripe - Señales preimpresas para suelos
Diámetro (imperial) 17 pulg
Diámetro (métrico) 431,80 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcar pasillos, corredores, lugares de almacenamiento, señalar equipos de seguridad y salidas y hacer cumplir los requisitos de equipo de protección con aspecto brillante y zona antideslizante clara para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados.
Temperatura máx. (imperial) (129,9 °F)
Temperatura mín. (imperial) (-0,4 °F)
Grosor 0,01 in
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) De -0,4 °F a 129,9 °F
Idiomas Inglés
Texto mostrado Ducha de seguridad
Tipo de producto Señal de seguridad de marcado de suelo
Color Verde, negro y blanco