Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster brillante ToughBond™ B-483 con adhesivo agresivo
Código de producto. 11513974
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,5 x 2 in. (W x H)
1 x 0,375 in. (W x H)
1,375 x 1 in. (W x H)
1,5 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 0,75 in. (W x H)
1,5 x 1 in. (W x H)
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.)
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 1,9 pulg.)
1 x 1 pulg
2 x 1 in. (W x H)
3 x 1,9 in. (W x H)
4 x 1 in. (W x H)
4 x 1,9 in. (W x H)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (imperial) unitSize
11513974 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 1,9 pulg.) cada uno
11528604 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.) cada uno
11717354 1 x 0,375 in. (W x H) cada uno
11797264 1 x 1 pulg cada uno
11767154 2 x 1 in. (W x H) cada uno
11757124 4 x 1 in. (W x H) cada uno
11717364 1,5 x 0,5 in. (W x H) cada uno
11767274 1,5 x 0,75 in. (W x H) cada uno
11707284 1,5 x 1 in. (W x H) cada uno
11777104 3 x 1,9 in. (W x H) cada uno
11707114 4 x 1,9 in. (W x H) cada uno
11727144 0,5 x 2 in. (W x H) cada uno
11737284 1,375 x 1 in. (W x H) cada uno
13 options
Código de producto. 11513974
Marca: Brady™ 114755
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster brillante Brady B-483 con adhesivo agresivo se utilizan para la impresora BMP71.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Homologado por UL, con aprobación CSA
Descripción Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Poliéster (B-483)
Tipo de producto Etiqueta de seguimiento de activos
Para utilizar con (aplicación) ID de componentes, ID de equipos, códigos de barras, ID de paneles, ID de voz o datos, seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tamaño (imperial) 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 1,9 pulg.)
Tamaño (métrico) Ancho × Alto: 48,3 mm x 15,2m
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (métrico) 48,26 mm