Learn More
Heathrow Scientific™ Etiquetas de tubo Tough Spots™, rollo
Código de producto. 17150681
Click to view available options
Color:
Café
Dorado
Lavanda
Maroon
Naranja
Rosa
Silver
Surtido (azul, verde, lavanda, rojo, amarillo), Green, Lavender, Red, Yellow
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 rollos
paquete de 1000
paquete de 5
Código de producto. 17150681
Marca: Heathrow Scientific™ TSPOTS50S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas para tubos redondos precortadas que no se desprenden ni desplazan, incluso con exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación, para un etiquetado seguro de los microtubos durante cualquier procedimiento de laboratorio. (Disponibles en una variedad de colores; 1000 etiquetas por rollo)
Las etiquetas desprendibles precortadas para tubos, suministradas en un práctico formato de rollo, ofrecen una calidad superior a la de las cintas y las etiquetas convencionales; para su uso en laboratorios clínicos y de investigación.
  • Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
  • Se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal, además de a otros objetos de estos materiales
  • Las etiquetas no se desprenden ni desplazan; son ideales para su uso en rotores de centrífuga sin unión ni captura
  • Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
  • Etiquetas redondas, precortadas y desprendibles para partes superiores de tubos en prácticos rollos de dispensación
  • Los puntos de 13 mm de diámetro tienen un tamaño perfecto para los tubos de 1,5 ml/2,0 ml
  • Soportan entornos extremos, por lo que los tubos permanecen identificados con claridad
    • Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
    • Frío: temperaturas del congelador a -196 °C
    • Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
    • Centrifugación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Acrylic
Color Silver
Pantalla Blank
Acabado Matte
Formato Roll
Material Polyolefin
Tipo de producto Etiquetas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de tubos utilizados en congeladores, agua hirviendo, autoclave, centrífuga, estufas
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5/2,0 ml
Etiquetas por fila 2
Etiquetas por hoja 1000
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -320.8°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +80°C
Dimensions (LxW) 1.3 x 1.3 cm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Anchura (imperial) 0.5 in.
Anchura (métrico) 1.3 cm
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 13 mm