Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático para GC Agilent
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñada específicamente para instrumental Agilent
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
| Calibre de aguja | De 23 a 26 g |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63/0,47 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
| Cantidad | 25/paq. |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 42 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Mostrar más |