Learn More
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Sterile Class 100/ISO 5 Neoprene Gloves
Código de producto. 17893792 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
10 pares
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17893792 9 50 pares
17853682 6.5 10 pares
17823602 8,5 50 pares
17873642 8 50 pares
17883682 7,5 50 pares
17843692 7 50 pares
17873712 6 10 pares
7 options
Código de producto. 17893792
Marca: Ansell 342201090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sterile neoprene gloves are ideal for use in Class 100/ISO 5 cleanroom environments for applications such as filling and labeling.
  • ASTM D6978, Class 100 (ISO 5) certified
  • Sterile glove suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5)/Grade A Clean Room environments
  • Ideal glove for workers in aseptic environments who are concerned about allergy risks
  • Proprietary material formation is free of latex proteins and accelerators that can cause skin irritation and Type I or Type IV allergic reactions
  • Ansell SUREFIT™ Technology helps prevent cuff roll down
  • High puncture resistance, durability, and chemical splash protection
  • For use in sample taking and processing, blending and compounding solids and liquids, and aseptic filling and labeling
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, 21 CFR 820 Quality System Regulations, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2015
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, AS/NZS 4179, UKCA 0321
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Verde
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7 mil
Grosor (métrico) 0.18 mm
Modelo TouchNTuff-73701
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 29.5 cm