Learn More
Ansell Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-700
BIOPHARMA
Código de producto. 13429028 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
13429028 10 200 pares
13419028 7 200 pares
13459028 8 200 pares
13449028 9 200 pares
4 options
Código de producto. 13429028
Proveedor: Ansell 93700100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En comparación con cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso, ofrecen la máxima protección frente a una amplia variedad de productos químicos. Hechos de nitrilo, estos guantes ofrecen tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex estándar.
  • Proporcionan al usuario un alto grado de comodidad y mayor protección en el antebrazo gracias a su puño más largo.
  • El guante no contiene proteínas de látex de caucho natural, por lo que es plenamente apto para los usuarios sensibles al látex (alergias de tipo l).
  • 93-700: Cada guante se limpia tras su fabricación, se envasa como par individual y se esteriliza el envase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Color Green
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitrile
En polvo Powder Free
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Esterilidad Sterile
Grosor (métrico) 0,135mm
Para utilizar con (aplicación) Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc.
Modelo 9370010
Cantidad 200 par
Resistente a Salpicaduras y alta resistencia a perforaciones
Serie 93-700
Longitud (imperial) 12
Longitud (métrico) 300