Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-300
Código de producto. 15294698 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
9,5
L
M
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño unitSize
15294698 10 paquete de 1000
15254698 M paquete de 1000
15284698 XL paquete de 1000
15201588 9,5 paquete de 100
15274698 L paquete de 1000
15366195 Pequeño paquete de 1000
6 options
Código de producto. 15294698
Marca: Ansell™ 93300_9.510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cumplen con ASTM D 3577, Tipo II. Los guantes de nitrilo verde Ansell™ TouchNTuff™ serie 93-300 son ideales para su uso en la fabricación de componentes electrónicos y semiconductores, y para pruebas de laboratorio.
  • En comparación con cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso, ofrecen la máxima protección frente a una amplia variedad de productos químicos
  • Proporcionan al usuario un alto grado de comodidad y mayor protección en el antebrazo (puño más largo)
  • Hechos de nitrilo, ofrecen tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex estándar
  • El guante no contiene proteínas de látex de caucho natural, por lo que es plenamente apto para los usuarios sensibles al látex (alergias de tipo l)
  • Adecuados para entornos de sala limpia de clase ISO 5 o superior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Material del manguito Nitrilo
Accelerator Free No
AQL 1.5
Coating Material Nitrilo
Color Green
Desechables Single-use
Acabado exterior Fingertip Textured
Hand Specific
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo Powder Free
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Esterilidad Non-sterile
Grosor (métrico) 0.12 mm
Estilo de dedo Puntas de los dedos texturizadas
Para utilizar con (aplicación) Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc.
Cantidad 1000 par
Resistente a Splash and high puncture resistance
Serie 93-300