Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-300
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
9,5
L
M
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- En comparación con cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso, ofrecen la máxima protección frente a una amplia variedad de productos químicos
- Proporcionan al usuario un alto grado de comodidad y mayor protección en el antebrazo (puño más largo)
- Hechos de nitrilo, ofrecen tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex estándar
- El guante no contiene proteínas de látex de caucho natural, por lo que es plenamente apto para los usuarios sensibles al látex (alergias de tipo l)
- Adecuados para entornos de sala limpia de clase ISO 5 o superior
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 1.5 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Green |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Fingertip Textured |
| Mostrar más |