Learn More
Ansell™ Guantes desechables de nitrilo azul TouchNTuff™ serie 93-263
Código de producto. p-7113244 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15614756 10,5/11 paquete de 50
15624756 6,5/7 paquete de 50
15634756 7,5/8 paquete de 50
15644756 8,5/9 paquete de 50
15654756 9,5/10 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15614756 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 93263110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes desechables 100 % nitrilo.Los guantes desechables de nitrilo azul Ansell TouchNTuff™ serie 93-263 tienen un acabado texturizado ligero y resistente.
  • Guantes de un solo uso
  • Formulación de nitrilo para reducir la fatiga de las manos
  • Fácil de colocar
  • Acabado texturizado, ligero y resistente
  • Buena resistencia a la punción
  • Flexibilidad y comodidad para una excelente destreza
  • Puño con reborde para facilitar la colocación y ofrecer buena resistencia a roturas
  • Ambidiestro
Aplicaciones:
  • Manipulación de productos químicos
  • Fabricado de vidrio
  • Manipulación de citostáticos
  • Manipulación de piezas complejas
  • Análisis de laboratorio.
  • Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
  • Tareas ligeras de montaje.
  • Talleres de aerosoles y pintura.
  • Productos farmacéuticos
  • Sector de la impresión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Yes
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 10,5/11
Grosor (métrico) 0,17mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Tipo de empaquetado 50 guantes por bolsa de polietileno, 10 bolsas de polietileno por caja
Serie 93-263
Longitud (métrico) 355 mm