Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables azules TouchNTuff™ 93-163
Código de producto. 15522505 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15522505 9,5/10 paquete de 50
15532505 10,5/11 paquete de 50
15542505 7,5/8 paquete de 50
15552505 8,5/9 paquete de 50
15511265 6,5/7 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15522505 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93163100_cleaned
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistencia probada a salpicaduras de productos químicos peligrosos. Los guantes de nitrilo desechables azules Ansell Edmont™ TouchNTuff™ de la serie 93-163 son flexibles y cómodos y ofrecen una mejor destreza.
  • Guantes de un solo uso
  • Formulación de nitrilo para reducir la fatiga de las manos
  • Fácil de colocar
  • Acabado texturizado, ligero y resistente
  • Buena resistencia a la punción
  • Flexibilidad y comodidad para una excelente destreza
  • Puño con reborde para facilitar la colocación y ofrecer buena resistencia a roturas
  • Ambidiestro
Aplicaciones:
  • Manipulación de productos químicos
  • Fabricado de vidrio
  • Manipulación de citostáticos
  • Manipulación de piezas complejas
  • Análisis de laboratorio.
  • Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
  • Tareas ligeras de montaje.
  • Talleres de aerosoles y pintura.
  • Productos farmacéuticos
  • Sector de la impresión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Accelerator Free Yes
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Yes
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 9,5/10
Esterilidad Non-sterile
Grosor (métrico) 0,17mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Tipo de empaquetado 50 guantes en un caja, 10 cajas en una caja de cartón
Serie 93-163
Longitud (métrico) 355 mm