Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Disposable Nitrile Glove with Extra Long Cuff
Código de producto. 17929241 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 17929241
Marca: Ansell 93163090
Edge
Extra long cuff provides cross contamination and forearm protection. Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection.
  • Ambidextrous glove with good resistance to perforation
  • Nitrile formulation of the glove helps to reduce hand fatigue
  • Flexibility and comfort allowing excellent dexterity
  • Bonded finish, rolled cuff for easy donning and tear resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad (Europa) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
Color Azul
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Tamaño L
Grosor (imperial) 6,7 mil
Grosor (métrico) 0.17 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Revestimiento Unlined
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 355 mm