Learn More
Ansell Guantes de poliisopreno blanco TouchNTuff™ Serie 83-500
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-8005372 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15136443 8 200 pares
15166563 5,5 200 pares
15106463 7 200 pares
15156563 6 200 pares
15146563 6,5 200 pares
15116463 7,5 200 pares
15156443 8,5 200 pares
15146443 9 200 pares
8 options
Código de producto. 15136443
Marca: Ansell 83500080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliisopreno. Los guantes de poliisopreno de color blanco Ansell™ TouchNTuff™ serie 83500 cuentan con un diseño ergonómico para mejorar el ajuste y la comodidad, y reducir la fatiga de la mano y el estrés.
  • El interior de los guantes está clorados y no tiene polvo
  • Estilo de puño con reborde enrollado
  • Específicos para cada mano
  • Acabado suave
  • Poliisopreno
  • Blanco 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color White
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyisoprene
En polvo Powder Free
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,21 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 835008
Cantidad 200 par
Resistente a Resistencia a las salpicaduras
Serie 83-500
Longitud (imperial) 12
Longitud (métrico) 300