Descripción
- El interior de los guantes está clorados y no tiene polvo
- Estilo de puño con reborde enrollado
- Específicos para cada mano
- Acabado suave
- Poliisopreno
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 0.65 |
| Color | White |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyisoprene |
| En polvo | Powder Free |
| Mostrar más |