Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Gloves
BIOPHARMA
Código de producto. 15955011 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15955011 6,5 200 pares
15935011 5,5 200 pares
15945011 6 200 pares
15965011 7 200 pares
15975011 7,5 200 pares
15985011 8 200 pares
15995011 8,5 200 pares
15905021 9 200 pares
8 options
Código de producto. 15955011
Marca: Ansell™ 83300065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El guante TouchNTuff™ 83-300 Ansell™ es un guante que ofrece el rendimiento del látex de caucho natural sin riesgo de sufrir una reacción alérgica.
  • Aptos con entornos de sala limpia de clase 100 (ISO 5) y grado A
  • Sensación de segunda piel para mayor comodidad
  • Diseño de poliisopropeno sin látex
  • Previene las alergias de tipo I
  • Puño largo
  • Los puños tienen un recorte con tecnología Surfit™
  • AQL: 0,65
  • Se recomienda usar de dos en dos
  • La superficie interna del guante está revestida
  • Anatómico y con los dedos curvos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D2577 y con marcado CE0493
Chlorinated Yes
Descripción Superficie exterior del guante lisa
Aplicaciones Laboratory
Color Blanco
Latex Free Yes
Material Poliisopreno
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño 6,5
Grosor (imperial) 0,25 mil
Grosor (métrico) 0,17 mm
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KPT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Grip Design Smooth
Revestimiento Unlined
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Cantidad 20 pares
Longitud del puño (imperial) 11,6 in
Longitud del puño (métrico) 295 mm