Descripción
- Aptos con entornos de sala limpia de clase 100 (ISO 5) y grado A
- Sensación de segunda piel para mayor comodidad
- Diseño de poliisopropeno sin látex
- Previene las alergias de tipo I
- Puño largo
- Los puños tienen un recorte con tecnología Surfit™
- AQL: 0,65
- Se recomienda usar de dos en dos
- La superficie interna del guante está revestida
- Anatómico y con los dedos curvos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D2577 y con marcado CE0493 |
| Chlorinated | Yes |
| Descripción | Superficie exterior del guante lisa |
| Aplicaciones | Laboratory |
| Color | Blanco |
| Latex Free | Yes |
| Material | Poliisopreno |
| Tipo de producto | Guantes desechables |
| Tamaño | 5,5 |
| Grosor (imperial) | 0,25 mil |
| Mostrar más |