Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno TouchNTuff™ serie 73-300
BIOPHARMA
Código de producto. p-8005371 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15680914 9 200 pares
15249189 7 200 pares
2 options
Código de producto. 15680914
Marca: Ansell™ 73300090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides unprecedented sensitivity in double-gloving and dry applications due to the 0.13mm (5 mil) polymer thickness. Ansell TouchNTuff™ 73-300 Series Neoprene Gloves offer splash resistance against a broad range of chemicals.
  • Con un diseño ergonómico y específico para cada mano, estos guantes proporcionan un ajuste y una comodidad superiores, con menos fatiga y tensión en las manos.
  • Hechos de 100 % policloropreno
  • Hipoalergénicos: no se utilizan látex de caucho natural ni aceleradores en su fabricación, reduciendo el riesgo de sufrir alergia al látex de tipo I y IV
  • La tecnología Ansell SureFit evita que el puño se enrolle para ofrecer una protección aún mejor
  • El revestimiento interior de poliuretano permite colocarlos de forma fácil tanto con las manos secas como húmedas
  • El diseño y el grosor del polímero aumentan el ajuste y la comodidad cuando se llevan dos guantes
  • El color crema revela posibles roturas cuando se utilizan con guantes de otro color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Clasificación Categoría III
Área revestida Forro interior
Accelerator Free No
Aplicaciones Laboratory
AQL 0.65
Coating Material Poliuretano
Color Crema
Desechables Sí
Acabado exterior Suave
Latex Free Sí
Material Neopreno, Policloropreno
En polvo Powder Free
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 0,13mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 200 pares por caja de cartón
Serie 73-300
Longitud (imperial) 12 in.
Longitud (métrico) 305 mm