Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Gloves
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15975021 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7,5
8
8,5
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15975021 8 200 pares
15945021 6 200 pares
15955021 6,5 200 pares
15965021 7,5 200 pares
15985021 8,5 200 pares
5 options
Código de producto. 15975021
Marca: Ansell™ 73300080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El guante Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 es un guante fino de neopreno que ofrece un extra de sensibilidad táctil y proporciona resistencia a las salpicaduras de una gran variedad de productos químicos.
  • Aptos con entornos de sala limpia de clase 100 (ISO 5) y grado A
  • Diseño fino para una sensibilidad táctil superior
  • Resistencia a las salpicaduras de multitud de productos químicos
  • Previene las alergias tipo I y IV
  • Los puños tienen un recorte con tecnología Surfit™
  • AQL: 0,65
  • Puño largo
  • Se recomienda usar de dos en dos
  • La superficie interna del guante está revestida
  • Anatómico y con los dedos curvos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE y CE 0493
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Descripción Superficie exterior del guante lisa
Aplicaciones Laboratory
Color Crema
Latex Free No
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño 8
Grosor (imperial) 0,15 mil
Grosor (métrico) 0,10 mm
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Grip Design Smooth
Revestimiento Unlined
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Cantidad 20 pares
Longitud del puño (imperial) 11,6 in
Longitud del puño (métrico) 295 mm