Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural TouchNTuff™ serie 69-210
Código de producto. p-8477005 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15376957 Pequeño paquete de 100
15386957 M paquete de 100
15306967 L paquete de 100
15316967 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15376957 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 69210070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con talco para facilitar la colocación y mejorar la absorción de humedad. Los guantes de látex de caucho natural Ansell TouchNTuff™ serie 69-210 ofrecen una sensibilidad táctil superior para tareas delicadas
  • Combinación de seguridad y comodidad para las tareas de manipulación delicadas.
  • Ambidiestros: el mismo guante puede utilizarse en cualquiera de las dos manos
  • Prácticos y económicos: el stock puede reducirse al mínimo
  • Flexibles y cómodos de llevar: son más frescos que el vinilo y ofrecen una flexibilidad y un agarre mejores en los dedos
  • Disponibles en versiones con talco (69-210) y sin polvo (69-318)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Latex Free No
Material Látex de caucho
En polvo En polvo
Tamaño Pequeño
Grosor (métrico) 0,10 mm
Cantidad 100/caja
Serie 69-210