Descripción
- Combinación de seguridad y comodidad para las tareas de manipulación delicadas.
- Ambidiestros: el mismo guante puede utilizarse en cualquiera de las dos manos
- Prácticos y económicos: el stock puede reducirse al mínimo
- Flexibles y cómodos de llevar: son más frescos que el vinilo y ofrecen una flexibilidad y un agarre mejores en los dedos
- Disponibles en versiones con talco (69-210) y sin polvo (69-318)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003 |
| Color | Natural |
| Latex Free | No |
| Material | Látex de caucho |
| En polvo | En polvo |
| Tipo de producto | Guantes de látex de caucho natural |
| Tamaño | M |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0,10 mm |
| Tipo de empaquetado | 100 guantes por caja, 10 cajas por caja de cartón/caja |
| Mostrar más |