Learn More
Bellingham and Stanley™ Touch Screen Refractometer
Peltier temperature controlled refractometer with resolution touch display
13025.00€ - 14475.00€
Especificaciones
Tipo Refractómetro digital
Scale Range 0 a 100 Brix
Incluye Refractómetro, etiquetas RFID (2), manual de instrucciones y certificado de conformidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
16614912
Ver documentos
Bellingham and Stanley™
19-30
Resolución: 0,01 Brix
13025.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15807205
Ver documentos
Bellingham and Stanley™
19-40
Resolución: 0,01/0,001 Brix
14475.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Touch Screen Refractometer with Peltier temperature control features the latest integral 7 in. full color touchscreen, high definition display, and USB/LAN connectivity. The refractometer is supplied with two RFID tags, instruction manual, and certificate of conformity. Perfect for measurement and control in demanding food, beverage, chemical and industrial applications.
  • Scales
    • RI 1.32 - 1.58
    • Brix 0 - 100
  • Resolution:
    • RI 0.00001 (RFM330-T)/ 0.000001 (RFM340-T)
    • Brix 0.01
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro digital
0 a 100 Brix
Refractómetro, etiquetas RFID (2), manual de instrucciones y certificado de conformidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bellingham and Stanley™ Touch Screen Refractometer