Learn More
Bellingham and Stanley™ Touch Screen Refractometer
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16614912
Change view
Click to view available options
Descripción:
Resolución: 0,01 Brix
Resolución: 0,01/0,001 Brix
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
16614912 Resolución: 0,01 Brix cada uno
15807205 Resolución: 0,01/0,001 Brix cada uno
2 options
Código de producto. 16614912
Marca: Bellingham and Stanley™ 1930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Peltier temperature controlled refractometer with resolution touch display
Touch Screen Refractometer with Peltier temperature control features the latest integral 7 in. full color touchscreen, high definition display, and USB/LAN connectivity. The refractometer is supplied with two RFID tags, instruction manual, and certificate of conformity. Perfect for measurement and control in demanding food, beverage, chemical and industrial applications.
  • Básculas
    • RI 1,32 - 1,58
    • Brix 0 - 100
  • Resolución:
    • RI 0,00001 (RFM330-T)/ 0,000001 (RFM340-T)
    • Brix 0,01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Refractómetro digital
Scale Range 0 a 100 Brix
Descripción Resolución: 0,01 Brix
Modelo RFM330-T
Exactitud ± 0,1 Brix
Incluye Refractómetro, etiquetas RFID (2), manual de instrucciones y certificado de conformidad