Learn More
Gilac™ Tote Caddy
Código de producto. 17928481
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17928481
Marca: Gilac™ G161428
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tote Caddy is highly durable and suitable for universal use.
  • Highly durable.
  • Suitable for universal use.
  • Tote caddy can be used with 1 or 2 compartments.
Especificaciones
Color Amarillo
Altura (métrico) 205 mm
Longitud (métrico) 385 mm
Material HDPE
Tipo Utility Tray
Anchura (métrico) 255 mm
Incluye 2 long compartments
Longitud (imperial) 15.2 in.
Altura (imperial) 8.1 in.
Anchura (imperial) 10 in
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable