Learn More
WTW™ Kits de pruebas de carbono orgánico total
Código de producto. p-8002857
Change view
Click to view available options
temp:
De 5 a 80 mg/l
De 50 a 800 mg/l
Tamaño de la unidad:
100 g
75 GR
Código de producto. temp unitSize
11789513 De 50 a 800 mg/l 100 g
11769513 De 5 a 80 mg/l 75 GR
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11789513
Marca: WTW™ 252037
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Materiales de ensayo para AQA de rutina fotométrica y análisis de agua para la certeza de los resultados multinivel de photoLab™, pHotoFlex™ y kits de prueba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos SO4-1 TP: sulfato de bario, turbidométrico
Para utilizar con (aplicación) Para la medición de COT(carbono orgánico total)
Para utilizar con (equipo) Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
Incluye Certificados
Nº de pruebas 90
temp De 50 a 800 mg/l
Suficiente para 25 pruebas
Método de prueba Photométrique
Tipo Kit de pruebas de celdas de sulfato (SO4) CombiCheck
compliance-icons
Nombre del producto
  • TOC Cell Test Method: photometric 50 - 800 mg/l Spectroquant
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid