Learn More
WTW™ Kits de pruebas de carbono orgánico total
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | SO4-1 TP: sulfato de bario, turbidométrico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la medición de COT(carbono orgánico total) |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 90 |
| temp | De 50 a 800 mg/l |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de sulfato (SO4) CombiCheck |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- TOC Cell Test Method: photometric 50 - 800 mg/l Spectroquant
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid